APIファミリー
atorvastatin
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
[Ca+2].Fc5ccc(cc5)c6[n](c(c(c6c8ccccc8)C(=O)Nc7ccccc7)C(C)C)CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)O.Fc1ccc(cc1)c2[n](c(c(c2c4ccccc4)\C(=N\c3ccccc3)\[O-])C(C)C)CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)[O-].O.O.O
InChI
1S/2C33H35FN2O5.Ca.3H2O/c2*1-21(2)31-30(33(41)35-25-11-7-4-8-12-25)29(22-9-5-3-6-10-22)32(23-13-15-24(34)16-14-23)36(31)18-17-26(37)19-27(38)20-28(39)40;;;;/h2*3-16,21,26-27,37-38H,17-20H2,1-2H3,(H,35,41)(H,39,40);;3*1H2/q;;+2;;;/p-2/t2*26-,27-;;;;/m11..../s1
InChI Key
SHZPNDRIDUBNMH-NIJVSVLQSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Atorvastatin Calcium is a synthetic selective inhibitor of HMG-CoA reductase. It is insoluble in aqueous solution with pH below 4 and is freely soluble in methanol.
アプリケーション
Also used to prepare system suitability, standard, system suitability stock, identification, and standard stock solution for assay and impurity analysis according to the given below monographs of United States Pharmacopeia (USP):
- Atorvastatin Calcium
- Atorvastatin Calcium Tablets
- Amlodipine and Atorvastatin Tablets
アナリシスノート
その他情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
1044516-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック