PHR1873
Atorvastatin Related Compound H
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
ATORVASTATIN RELATED COMPOUND H, Lactone Impurity, 5-(4-Fluorophenyl)-1-{2-[(2R, 4R)-4-hydroxy-6-oxotetrahydro-2H-pyran-2-yl]ethyl}-2-isopropyl-N,4-diphenyl-1H-pyrrole-3-carboxamide, (Lactone Impurity, 5-(4-Fluorophenyl)-1-{2-[(2R,4R)-4-hydroxy-6-oxotetrahydro-2H-pyran-2-
yl]ethyl}-2-isopropyl-N,4-diphenyl-1H-pyrrole-3-carboxamide)
About This Item
おすすめの製品
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1044582
APIファミリー
atorvastatin
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 30 mg
アプリケーション
pharmaceutical
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Fc1ccc(cc1)c2[n](c(c(c2c5ccccc5)C(=O)Nc4ccccc4)C(C)C)CC[C@H]3OC(=O)C[C@@H](C3)O
InChI
1S/C33H33FN2O4/c1-21(2)31-30(33(39)35-25-11-7-4-8-12-25)29(22-9-5-3-6-10-22)32(23-13-15-24(34)16-14-23)36(31)18-17-27-19-26(37)20-28(38)40-27/h3-16,21,26-27,37H,17-20H2,1-2H3,(H,35,39)/t26-,27-/m1/s1
InChI Key
OUCSEDFVYPBLLF-KAYWLYCHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR1873-30MG:
PHR1873-30MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック