Merck
54258-U
Supelco
大容量SPEリザーバー
polypropylene body, for use with 6 mL polypropylene SPE tubes, volume 25 mL, pk of 30
別名:
25 mL SPE Reservoir for 6 mL SPE cartridge tube
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.21
物質
polypropylene body
品質水準
認証
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 533
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for EPA OTM-45
suitable for GB 31604.35-2016
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
法規制遵守
suitable for FDA C-010.02
包装
pk of 30
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
容量
25 mL
アプリケーション
food and beverages
適合性
for use with 6 mL polypropylene SPE tubes
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
大容量SPEリザ-バ-は、標準的なポリプロピレン製SPEチュ-ブのヘッドスペ-ス容量を拡大するためのものです。このリザ-バ-はSPEチュ-ブの口に直接接続できるため、ヘッドスペ-ス容量の増量を必要とする自然落下型アプリケ-ションに最適です。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
資料
Find more about the analysis of 16 PFAS in salmon via QuEChERS extraction and LC-MS/MS characterization following FDA Method C-010.02.
関連コンテンツ
FAS、すなわち「永遠の化学物質」は環境中に残留し続け、ヒトの健康にリスクをもたらします。PFAS分析に携わる研究者、規制当局、PFAS定量用のメルクの環境モニタリングツールをご覧ください。
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.