特徴
color-coded
包装
pk of 4
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
フィッティング
1/4-28 male UNF fittings
アプリケーション
food and beverages
関連するカテゴリー
詳細
Ferrules/Nuts for Visiprep™ Large Volume Sampler are accessories for use with Visiprep large volume samplers which enable the transfer of low viscosity samples directly from any sample container to conventional solid phase extraction (SPE) tubes on the Visiprep SPE vacuum manifolds.
法的情報
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック