包装
pkg of 6 ea
品質水準
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
アプリケーション
environmental
food and beverages
適合性
for use with 12, 20, & 60 mL SPE tubes
関連するカテゴリー
詳細
Cartridge adapter is generally required for sampling of solid phase extract during SPE.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック