Merck
57273-U
Supelco
Visiprep Large Volume Sampler Tube Adapters, 1/4-28 Threads
for use with 3 or 6 mL SPE tubes, pk of 4
別名:
PK4 3/6ML TUBE ADAPTER W/THREADS FOR LARGE VOLUME SAMPLER
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.21
包装
pk of 4
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
フィッティング
male adapter for 3 or 6 mL SPE tube
1/4-28 female UNF bore
アプリケーション
food and beverages
適合性
for use with 3 or 6 mL SPE tubes
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)