Merck
57048
Supelco
Long Stem Flow Control Valves
pk of 6
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
包装
pk of 6
品質水準
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
アプリケーション
food and beverages
詳細
Equip alternative valves in your 12-port or 24-port standard Visiprep vacuum manifold with these long stem flow control valves if you intend to use all ports of the manifold with 12, 20, or 60 mL SPE tubes.
Note: Not for use with Visiprep DL (Disposable Liner) models
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)