Merck
57029
Supelco
Visiprepマニホールドカバー(流量調節バルブおよびガスケット付き)
for use with DL (Disposable Liner), 12-port model
別名:
Cover with 12 DL flow control valves and gasket
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
品質水準
アプリケーション
food and beverages
適合性
for use with DL (Disposable Liner), 12-port model
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
脚注
Included with Visiprep DL 12-port Vacuum Manifold (57044)
法的情報
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)