Merck
57036
Supelco
Visiprep SPEマニホールド交換用溶媒ガイドニードル(製品番号57030-Uおよび 57250-Uには付属)
for use with standard, 12- and 24-port models (optional use with 57030-U & 57250-U), stainless steel, pk of 12
別名:
V.M.SS SOL.GUIDE NEEDLES 12/PK
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
物質
stainless steel
品質水準
認証
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for EPA OTM-45
suitable for GB 31604.35-2016
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
法規制遵守
suitable for FDA C-010.02
包装
pk of 12
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
アプリケーション
food and beverages
適合性
for use with standard, 12- and 24-port models (optional use with 57030-U & 57250-U)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Visiprep SPE Manifold Replacement Solvent Guide Needles are accessories for use with 12-port or 24-port Visiprep solid-phase extraction manifolds.
法的情報
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)