Merck
57266
Supelco
Visiprepマニホールドカバー(流量調節バルブおよびガスケット付き)
for use with DL (Disposable Liner), 24-port model
別名:
流量調節バルブ付きトッププレート、24ポート型Visiprep-DL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
品質水準
アプリケーション
food and beverages
適合性
for use with DL (Disposable Liner), 24-port model
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
脚注
Visiprep-DL 24ポ-ト型バキュ-ムマニホ-ルド(製品番号 57265)には付属します。
法的情報
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)