詳細
Supelclean™ LC-WCX SPE Tube is used to adsorb moderately polar to polar compounds from nonaqueous samples.
法的情報
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
57061:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.