Merck
SC1000
Sigma-Aldrich
SigmaPrep スピンカラム
storage temp.:20-25°C, pkg of 1 kit
別名:
dna extraction, dna purification, spin columns
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161600
NACRES:
NB.22
包装
pkg of 1 kit
保管温度
20-25°C
詳細
利点:
  • 使用と保管の両方に便利なフォーマット。
  • 微量遠心機とバキュームマニホールドのいずれにも適合します。
  • 技術速報によりプロトコルの提案をお知らせします。
法的情報
SigmaPrep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jinhee Kim et al.
Biomolecules & therapeutics, 28(3), 282-291 (2020-04-28)
Inhaled solvents such as toluene are of particular concern due to their abuse potential that is easily exposed to the environment. The inhalation of toluene causes various behavioral problems, but, the effect of short-term exposure of toluene on changes in
Anup Shrestha et al.
Scientific reports, 10(1), 11388-11388 (2020-07-11)
Steroid receptor coactivator-3 (SRC-3) regulates the activity of both nuclear hormone receptors and a number of key transcription factors. It is implicated in the regulation of cell proliferation, inflammation and in the progression of several common cancers including breast, colorectal
関連コンテンツ
Overview of common techniques and downstream applications for extraction and purification of genomic DNA, plasmid DNA, and total RNA from cells, tissue, blood, viruses, and other sample types.
各種のサンプル(細胞、組織、血液、ウィルスなど)からゲノムDNA、プラスミドDNA、全RNAを抽出・精製するために一般的に使用される方法とダウンストリームアプリケーションの概要。