主要文書
20-218
Millipore
限外ろ過用スピンカラム、0.45 µmカットオフ
Spin-Columns, each consisting of a 750μl capacity filter insert
別名:
Centrifuge filter tube
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116010
eCl@ss:
42029053
NACRES:
NB.24
品質水準
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
immunoprecipitation (IP): suitable
輸送温度
ambient
品質
免疫沈降前に細胞ライセートを除去するために使用することで、よりクリーンで再現性の高い結果を確実に得ることができます。 限外ろ過スピンカラムは、古いまたは凍結保存したライセートを使用する場合や、細胞溶解中に細胞残渣が十分に除去されていない場合に特に有用です。
保管および安定性
室温で5年間
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany