Merck
S5059
Sigma-Aldrich
SigmaSpinシークエンシングサンプルクリーンアップ
post-reaction clean-up columns
別名:
sequencing clean up columns
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106300
NACRES:
NA.52
品質水準
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
SigmaSpin® Sequencing Reaction Clean-Up(SigmaSpinシーケンシング反応クリーンアップ)は、アンチセンスRNAプローブの合成に使用されています。
シ-クエンス反応液からのダイタ-ミネ-タ-やプライマ-の除去、核酸プロ-ブ標識反応液からの放射標識ヌクレオチド・プライマ-・蛍光色素の除去に適しています。
その他情報
SigmaSpin Post-Reaction Clean-Up Columns(SigmaSpin反応後クリーンアップカラム)は、プローブ標識反応や少ない数のシーケンシング反応のクリーンアップといった、低スループットのアプリケーションに理想的です。これらのカラムは、100 μLまでのサンプル量を処理できます。各カラムは、遠心分離の際にDNAを回収するための回収チューブと共に提供されます。
SigmaSpin反応後クリーンアップカラムは、取り込まれなかった色素、過剰の塩類、および他の干渉し得る反応成分を除去するための、高速かつシンプルで、高効率なメソッドを提供します。各カラムは、分子生物学グレードの水で平衡化された、膨潤済みのサイズ排除樹脂でパッキングされており、弊社独自のカラムデザインによって提供されます。また本カラムは、スナップキャップボトムシールおよびO-リングを含むスクリューキャップを含み、樹脂の乾燥を防ぎます。SigmaSpinは、ハイスループットゲノムセンタおよびコア施設において、ABI PRISM® 3700、3100、310および377でテスト済みです。各ウェルのサンプル量は、20 μLまで可能です。
詳細はwww.sigma-aldrich.com/sequencingをご覧ください。
法的情報
ABI PRISM is a registered trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
SigmaSpin is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
S5059-50EA:
S5059-70EA:
S5059-20EA:
S5059-BULK:
S5059-VAR:
S5059-SAMPLE:
S5059-2EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Seong Hyeok Cho et al.
Biochemical and biophysical research communications, 498(3), 431-436 (2018-03-03)
The goal of this study is to determine the anti-cancer mechanism of Cordycepin in A549 Cisplatin-Resistance (CR) lung cancer cells. Cordycepin inhibited the viability of A549CR cells in a dose-dependent manner. The cell inhibition was due to induction of apoptosis
Martin R Silic et al.
Genetics, 215(4), 1067-1084 (2020-06-18)
The roles of bioelectric signaling in developmental patterning remain largely unknown, although recent work has implicated bioelectric signals in cellular processes such as proliferation and migration. Here, we report a mutation in the inwardly rectifying potassium channel (kir) gene, kcnj13/kir7.1
Kateřina Švehlová et al.
Nucleic acids research, 44(22), 10789-10803 (2016-10-30)
A fundamental motif in canonical nucleic acid structure is the base pair. Mutations that disrupt base pairs are typically destabilizing, but stability can often be restored by a second mutation that replaces the original base pair with an isosteric variant.
High-resolution in situ hybridization to whole-mount zebrafish embryos.
Thisse C and Thisse B
Nature Protocols, 3(1), 59-69 (2008)
Ray Chang et al.
Acta biomaterialia, 111, 221-231 (2020-05-23)
Gene transfection is important in biotechnology and is used to modify cells intrinsically. It can be conducted in cell suspension or after cell adhesion, where the efficiency is dependent on many factors such as the type of nanocarrier used and