安全性情報
57017
Supelco
Supelclean LC-SAX SPEチューブ
bed wt. 500 mg, volume 3 mL, pkg of 54 ea
別名:
SAXチューブ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115712
物質
polypropylene tube
品質水準
製品種目
Supelclean
組成
bed wt., 500 mg
包装
pkg of 54 ea
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
容量
3 mL
マトリックス
silica gel
マトリックス活性基
SAX phase
quaternary amine, Cl- counterion
直径
40-45 μm
ポアサイズ
60 Å
アプリケーション
food and beverages
分離法
ion exchange
ion exchange
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
57017:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Xiaoming Chen et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 189, 109946-109946 (2019-11-25)
The soils near the abandoned Shimen Realgar Mine are characterized by containing extremely high contents of total and soluble arsenic. To determine the microbial reactions and environmental factors affecting the mobilization and release of arsenic from soils phase into pore
プロトコル
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.