安全性情報
CRM46845
Supelco
EPA 8081 農薬類スタンダードMix
certified reference material, 200 μg/mL in hexane: toluene (1:1), ampule of 1 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
77101502
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
認証
EPA
製品種目
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 1 mL
濃度
200 μg/mL in hexane: toluene (1:1)
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
environmental
フォーマット
multi-component solution
保管温度
2-30°C
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
アナライト
詳細
    Aldrin
    α-BHC
    δ-BHC
    Lindane
    β-BHC
    α-Chlordane
    γ-Chlordane
    4,4′-DDD
    4,4′-DDE
    4,4′-DDT
    Decachlorobiphenyl
    Dieldrin
    α-Endosulfan
    β-Endosulfan
    Endosulfan sulfate
    Endrin
    Endrin aldehyde
    Endrin ketone
    Heptachlor
    Heptachlor exo-epoxide
    Methoxychlor
    2,4,5,6-Tetrachloro-m-xylene
    すべて表示 (22)
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system,Endocrine system, Nervous system, Respiratory system
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
CRM46845:4548174002353
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ernestina Perez-Gonzalez et al.
Bulletin of environmental contamination and toxicology, 98(4), 454-459 (2017-01-23)
The adverse effect of pesticides on non-target wildlife and human health is a primary concern in the world, but in Mexico, we do not know which wildlife species are at the greatest risk. The aim of this study was to