安全性情報
48469
Supelco
EPA 8270 Organophosphorus Pesticides Mix
certified reference material, 2000 μg/mL each component in hexane: acetone (80:20)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
認証
EPA 8270
製品種目
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
特徴
standard type calibration
包装
ampule of 1 mL
濃度
2000 μg/mL each component in hexane: acetone (80:20)
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
environmental
フォーマット
multi-component solution
保管温度
2-8°C
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
アナライト
詳細
    Dimethoate
    Disulfoton
    Famphur
    Parathion
    Parathion-methyl
    Phorate
    Sulfotep
    Thionazin
    Triethyl thiophosphate
    すべて表示 (9)
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-14.8 °F
引火点(℃)
-26 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
特定毒物
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
48469-VAR:
48469-1ML:
48469:4548173159928
48469-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)