安全性情報
52600-U
Supelco
Discovery® DSC-18 SPEバルク包装
pkg of 100 g
別名:
C18 SPE 材料
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115712
NACRES:
NB.21
製品種目
Discovery®
品質水準
特徴
endcapped
包装
pkg of 100 g
標識化の程度
18% C loading
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
表面積
480 m2/g
マトリックス
silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
マトリックス活性基
C18 (octadecyl) bonding
粒径
50 μm
ポアサイズ
70 Å pore size
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
詳細
保持メカニズム:逆相
使用可能なサンプルマトリックス:水溶液(生体液、水試料)
  • ポリメリック結合、オクタデシル基(C:18%)、エンドキャップ有り
  • カ-ボン含有率が18%と高いため、捕集容量および回収率が高められています。
  • 選択性が最も低い極性の結合相:水系マトリックスからほとんどの有機化合物を吸着します。
  • 水系マトリックスの脱塩にも用いられます。
  • 同一サンプルから構造の異なる種々の化合物を抽出するのに最適です。
アプリケーション
Discovery® DSC-18 SPEバルク包装は、オレンジ中の農薬の固相分散抽出とその後のガスクロマトグラフィー測定において吸着剤として使用されます。
法的情報
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
52600-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Use QuEChERS methods to analyze samples of milk for veterinary drugs.
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
プロトコル
「QuEChERS」法によるオレンジからの農薬抽出とGC/MS測定