物質
PE frit (20 μm)
polypropylene
品質水準
製品種目
Discovery®
特徴
endcapped
組成
bed wt., 500 mg
包装
pk of 54
標識化の程度
18% C loading
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
表面積
480 m2/g
容量
3 mL
Matrix
silica gel (irregularly shaped, acid washed)
マトリックス活性基
C18 (octadecyl) bonding, polymerically bonded
粒径
50 μm
ポアサイズ
70 Å pore size
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
使用可能なサンプルマトリックス:水溶液(生体液、水試料)
- ポリメリック結合、オクタデシル基(C:18%)、エンドキャップ有り
- カ-ボン含有率が 18%と高いため、捕集容量および回収率が高められています。
- 選択性が最も低い極性の結合相:水系マトリックスからほとんどの有機化合物を吸着します。
- 水系マトリックスの脱塩にも用いられます。
- 同一サンプルから構造の異なる種々の化合物を抽出するのに最適です。
WGK
WGK 3
Jan Code
52603-U:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
Chromatograms
application for SPE, application for HPLCライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)