製品名
Discovery® BIO Wide Pore C5 Supelguard Cartridge, 3 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
物質
stainless steel column
品質水準
製品種目
Discovery®
特徴
endcapped
包装
pkg of 2 ea
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × 内径
2 cm × 4 mm
表面積
100 m2/g
Matrix
fully porous particle
マトリックス活性基
C5 (pentyl) phase
粒径
3 μm
ポアサイズ
300 Å
使用pH
2-8
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
キットの構成:カートリッジ1個、単独型ホルダー1個、チューブ1本、ナット2個、およびフェルール2個。保護カートリッジには別売りのホルダーが必要です。内径2.1および4 mmのカートリッジは21150ASTまたは59660-U(共に単独型)、もしくは504254または55205(共に一体型)を使用しています。内径10 mmのカートリッジは567499-Uを、内径21.2 mmのカートリッジは581392-Uをそれぞれ使用しています。
包装
For 4.0mm I.D. and 4.6mm I.D. analytical columns.
法的情報
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
抗体
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
関連コンテンツ
Discovery BIO Wide Pore C5 products offered.