安全性情報
38302
Supelco
Sodium carbonate/Sodium hydroxide concentrate
Na2CO3 150 mM and NaOH 15 mM in water, IC eluent concentrate (20x) for Metrosep A Supp 16
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161700
NACRES:
NB.21
品質水準
濃度
15 mM NaOH in H2O
150 mM Na2CO3 in H2O
テクニック
ion chromatography: suitable
適合性
application tested
詳細
This eluent concentrate is application tested. Information about the exact contents and expiry date is described in the certificate.
アプリケーション
Metrohm IC application note Anion traces on the Metrosep A Supp 16 - 250/2.0 after Inline Preconcentration and Matrix Elimination.
Metrohm IC application note
AN-S-329Anions in FDG gypsum in accordance with VGB-M 701e (consultative document of European Technical Association for the Generation of Electricity and Heat).
Metrohm IC application note AN-S-325Fluoride and chloride in sodium carbonate solution.
Metrohm IC application note AN-S-317Determination of ions on surfaces of printed circuit boards .
関連事項
Visit the IC Portal to learn more
調製ノート
Prepared with sodium carbonate, sodium hydroxide and high purity water (18.2 MΩ, 0.2 μm filtered)
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
38302-2.5L:
38302-1L:
38302-BULK:
38302-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)