Merck
34533
Supelco
Fensulfothion PO-sulfoxide
PESTANAL®, analytical standard
別名:
Diethyl 4-(methylsulfinyl)phenyl phosphate, Fensulfothion oxon
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H17O5PS
CAS番号:
分子量:
292.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
77101502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CS(C1=CC=C(OP(OCC)(OCC)=O)C=C1)=O
InChI
1S/C11H17O5PS/c1-4-14-17(12,15-5-2)16-10-6-8-11(9-7-10)18(3)13/h6-9H,4-5H2,1-3H3
InChI Key
GNTVZNNILZKEIB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Fensulfothion oxon may be used as a reference standard in the determination of fensulfothion oxon in baby food using high performance liquid chromatography coupled with tandem mass spectrometry (HPLC-MS/MS) and ultra-performance liquid chromatography coupled with tandem mass spectrometry (UPLC-MS/MS).
おすすめ製品
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Comparison of ultra-performance liquid chromatography and high-performance liquid chromatography for the determination of priority pesticides in baby foods by tandem quadrupole mass spectrometry.
Leandro CC, et al.
Journal of Chromatography A, 1103(1), 94-101 (2006)