Merck
36552
Supelco
フェンチオン
PESTANAL®, analytical standard
別名:
O,O'--ジメチルO"-[3-メチル-4-(メチルチオ)フェニル]チオホスフェート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H15O3PS2
CAS番号:
分子量:
278.33
Beilstein:
1974129
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COP(=S)(OC)Oc1ccc(SC)c(C)c1
InChI
1S/C10H15O3PS2/c1-8-7-9(5-6-10(8)16-4)13-14(15,11-2)12-3/h5-7H,1-4H3
InChI Key
PNVJTZOFSHSLTO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Fenthion is an organophosphorous pesticide, which can find applications in agriculture.It can serve as a potent anti-androgenic inhibitor of dihydrotestosterone.
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 2 - STOT RE 1 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
36552-250MG:4548173901688
36552-VAR:
36552-BULK:
36552-1EA:4548173262314
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
ダイアジノン PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45428
ダイアジノン
リニュロン PESTANAL®, analytical standard
Supelco
36141
リニュロン
メチダチオン PESTANAL®, analytical standard
Supelco
36158
メチダチオン
マラチオン PESTANAL®, analytical standard
Supelco
36143
マラチオン
Determination of ethoprop, diazinon, disulfoton and fenthion using dynamic hollow fiber-protected liquid-phase microextraction coupled with gas chromatography?mass spectrometry
Chen S-P and Huang D-S
Talanta, 69, 669-675 (2006)
Antiandrogenic activity and metabolism of the organophosphorus pesticide fenthion and related compounds
Kitamura S, et al.
Environmental Health Perspectives, 111, 503-503 (2003)
Hapten heterology for a specific and sensitive indirect enzyme-linked immunosorbent assay for organophosphorus insecticide fenthion
Zhang Q, et al.
Analytica Chimica Acta, 596, 303-311 (2007)
Ramon Lavado et al.
Toxicology and applied pharmacology, 235(2), 143-152 (2008-12-30)
Previous studies in rainbow trout have shown that acclimation to hypersaline environments enhances the toxicity to thioether organophosphate and carbamate pesticides. In order to determine the role of biotransformation in this process, the metabolism of the thioether organophosphate biocide, fenthion
Nevin Uner et al.
Environmental toxicology, 25(4), 391-399 (2009-05-30)
This study was designed to elucidate the effect of the organophosphate fenthion exposure on cholinesterase-specific activities in brain, liver, and kidney tissues of juvenile Oreochromis niloticus, and to define the best indicator tissue to fenthion exposure. The 96-h LC(50) value
プロトコル
標準試薬、認証標準物質、溶媒、およびカラムで食品中のフィプロニル分析
Test your food for fipronil contamination using our analytical standards, certified reference materials, solvents, and columns for analysis.