Merck
32808
Supelco
メタラキシル-M
PESTANAL®, analytical standard
別名:
N-(2,6-ジメチルフェニル)-N-(メトキシアセチル)-D-アラニンメチルエステル, メフェノキサム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H21NO4
CAS番号:
分子量:
279.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
COCC(=O)N([C@H](C)C(=O)OC)c1c(C)cccc1C
InChI
1S/C15H21NO4/c1-10-7-6-8-11(2)14(10)16(13(17)9-19-4)12(3)15(18)20-5/h6-8,12H,9H2,1-5H3/t12-/m1/s1
InChI Key
ZQEIXNIJLIKNTD-GFCCVEGCSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Metalaxyl-Mは、フェニルアミド殺菌剤のクラスに属します。
アプリケーション
メタラキシル-Mは、以下の分析対象物の測定のための分析参照標準として使用できます。
  • アセトニトリルベースの抽出と分散液液マイクロ抽出(DLLME)、それに続くガスクロマトグラフィー質量分析(GC-MS)によるトウモロコシサンプルおよび温室トマトサンプル
  • マトリックス固相分散(MSPD)によるタマネギのサンプルとそれに続く液体クロマトグラフィー-タンデム質量分析検出(LC-MS/MS)。
適切な装置技術に関するさらなる情報については製品の分析試験証明書をご参照ください。さらなるサポートについてはTechnical Serviceまでお問い合わせください。
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
32808-VAR:
32808-BULK:
32808-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
Bishwo N Adhikari et al.
PloS one, 8(10), e75072-e75072 (2013-10-15)
The kingdom Stramenopile includes diatoms, brown algae, and oomycetes. Plant pathogenic oomycetes, including Phytophthora, Pythium and downy mildew species, cause devastating diseases on a wide range of host species and have a significant impact on agriculture. Here, we report comparative
Zachary A Noel et al.
Phytopathology, 109(9), 1628-1637 (2019-04-25)
Current methods to quantitatively assess fungicide sensitivity for a diverse range of oomycetes are slow and labor intensive. Microtiter-based assays can be used to increase throughput. However, many factors can affect their quality and reproducibility. Therefore, efficient and reliable methods
Marco Parlavecchia et al.
Environmental science and pollution research international, 26(35), 35924-35934 (2019-11-11)
This study aimed to investigate changes in metalaxyl-M sorption-desorption capacity of soil following the addition of two types of amendments. Two biochars (BC) from grapevine pruning residues (BC-G) and spruce wood (BC-S) and two vermicomposts (VC) obtained vermicomposting digestates from
Adolphe Monkiedje et al.
International journal of environmental research and public health, 2(2), 272-285 (2006-05-19)
The degradation of various formulations of the racemic mixture and the enantiomers (including mefenoxam) of metalaxyl in typical soils from Germany and Cameroon in controlled incubation experiments was studied. The kinetics of the degradation or transformation was determined by means
Johanna Del Castillo Múnera et al.
Plant disease, 103(5), 859-867 (2019-03-26)
Pythium ultimum causes seedling damping-off and root and crown rot in greenhouse ornamental plants. To understand the population dynamics and assess population structure of P. ultimum in Michigan floriculture crops, simple sequence repeats (SSRs) were developed using the previously published