Merck
1.00238
SAFC
Sodium hydroxide solution
50%, EMPROVE® EXPERT
医薬品製造
別名:
Natriumhydroxidlösung
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352305
製品名
Sodium hydroxide solution 50%, EMPROVE® EXPERT
蒸気圧
2 hPa ( 20 °C)
品質水準
製品種目
EMPROVE® EXPERT
フォーム
liquid
pH
14 (20 °C, 89 g/L in H2O)
bp
135 °C/1013 hPa
mp
12 °C
密度
1.52 g/cm3 at 20 °C
保管温度
15-25°C
詳細
EMPROVE® EXPERT
アナリシスノート
Assay (acidimetric,NaOH)49.0 - 50.0 %Carbonate (as Na₂CO₃)≤ 1.0 %Chloride (Cl)≤ 100 ppmSulfate (SO₄)≤ 30 ppmHeavy metals (as Pb)≤ 5.0 ppmAl (Aluminium)≤ 10 ppmFe (Iron)≤ 5 ppmNi (Nickel) *≤ 2.00 ppmResidual solvents (ICH Q3C)...excluded by production processFiltered with 0.2 µm
This product has been manufactured from Sodium hydroxide pellets Ph Eur, BP, JP, NF and water for injection (wfi) acc. USP which conforms with highly purified water (hpw) acc. Ph Eur.
Elemental impurity specifications have been set considering ICH Q3D (Guideline for Elemental Impurities). Class 1-3 elements are not likely to be present above the ICH Q3D option 1 limit, unless specified and indicated (*).
法的情報
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
よく一緒に購入される製品
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1002389952:
1002380000:
1002389958:
1002384004:
1002381002:
1002388881:
CO1I1002389025:
1002389200:
CO1E1002389025:
1002389950:
1002389025:
CO1E1002389010:
1002389028:
1002389208:
1002389010:
1002388888:
試験成績書(COA)