蒸気圧
3 mmHg ( 37 °C)
品質水準
グレード
purum
形状
solution
濃度
≥32%
テクニック
titration: suitable
不純物
≤0.001% heavy metals (as Pb)
pH
14
密度
1.327 g/cm3 at 25 °C
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Fe: ≤20 mg/kg
SMILES記法
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI Key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- alkylaryl amidosulfobetaines
- (3-[4-teroctylphenoxyethoxyethoxyethyl] dimethylammonio propane sulfonate (XOSB)
- trisulfobetaines (TriSBn)
その他情報
The article number 05211-4X5L will be discontinued. Please order the single bottle 05211-5L which is physically identical with the same exact specifications.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
05211-4X2.5L:4548173245157
05211-5L:4548173245171
05211-4X5L:4548173245164
Q05211-VAR:
05211-2.5L:4548173245140
05211-35KG-H:
05211-BULK:
Q05211-BULK:
05211-VAR:
試験成績書(COA)