精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
human, mouse
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
porcine (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), monkey (based on 100% sequence homology), feline (based on 100% sequence homology)
包装
antibody small pack of 25 μg
テクニック
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PPARG(5468)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL from a representative lot detected PPAR-gamma in 10 µg of human skeletal muscle tissue lysate.
品質
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected PPAR-gamma in 10 µg of MCF-7 cell lysate.
ターゲットの説明
関連事項
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
ABN1445:
ABN1445-25UG:
試験成績書(COA)