抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
MC5, monoclonal
分子量
antigen 80 kDa
含みます
15 mM sodium azide
化学種の反応性
rat, bovine, mouse, human
テクニック
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 1:500 using rat brain cytosol preparation
アイソタイプ
IgG2a
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PRKCB(5579) , PRKCZ(5590)
mouse ... Prkcb(18751) , Prkcc(18752)
rat ... Prkcb(25023) , Prkcg(24681)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
免責事項
WGK
WGK 3
Jan Code
P5704-.5ML:
P5704-100UL:
P5704-VAR:
P5704-.2ML:
P5704-BULK:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
behavioral ability and analgesic effects on rats with neuropathic
pain and expression of protein kinase C in the spinal dorsal horn