Merck
MAB3890
Sigma-Aldrich
抗PPAR α 抗体
ascites fluid, Chemicon®
別名:
PPAR alpha
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
monoclonal
化学種の反応性
human, mouse
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2a
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PPARA(5465)
詳細
ペルオキシソーム増殖剤活性化受容体(PPAR)は核内ホルモン受容体であり、フィブラート、チアゾリジンジオン、プロスタグランジン、脂肪酸などのさまざまな化合物により活性化されます。PPARα、PPARβ(別名:PPARδ)、およびPPARγという3つのPPARサブタイプが報告されています。PPARは、ステロイド受容体のレチノイドX受容体(RXR)ファミリーのメンバーとヘテロ二量体を形成し、PPAR応答配列(PPRE)と呼ばれる特定のDNAモチーフに結合することで、転写を促進します。PPARαは、初代培養肝細胞に豊富に含まれており、そこで脂肪酸代謝に関与するタンパク質の発現を制御しています。PPARβ は、最も広く分布しているサブタイプで、多くの場合、高いレベルで発現されます。PPARγ は大部分が脂肪組織で認められ、そこでは脂肪細胞の分化の制御において重要な役割を果たしています。
特異性
ペルオキシソーム増殖剤活性化因子α(PPARα)と反応します。PPARβやPPARガンマとの交差反応性はありません。
免疫原
マウスPPARalphaのアミノ酸18-34由来の合成ペプチド。
アプリケーション
PPARα(別名:ペルオキシソーム増殖剤活性化受容体α)の検出における抗PPARα抗体(マウスモノクローナル抗体)の使用は、ELISA、WB、ICCにおいて検証されています。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:500~1:5,000
免疫細胞染色:1:500~1:5,000
ELISA:1:500~1:5,000
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
研究のサブカテゴリ
転写因子
研究カテゴリー
エピジェネティクス・核内機能分子&
物理的形状
腹水液。 液体。保存剤を含みません。
保管および安定性
-20°Cの未希釈アリコートで受領日から最大6カ月間保存できます。凍結融解を繰り返さないでください。
アナリシスノート
コントロール
3T3全細胞ライセート
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
Jan Code
MAB3890:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hao-Yu Liu et al.
Frontiers in nutrition, 8, 711398-711398 (2021-11-02)
Scope: Disruptions of circadian rhythm cause metabolic disorders and are closely related to dietary factors. In this study, we investigated the interplays between the dietary conjugated linoleic acid (CLA)-induced hepatic steatosis and the circadian clock regulation, in association with lipid
Demin Cai et al.
Journal of cellular physiology, 236(6), 4387-4402 (2020-11-14)
Nonalcoholic-fatty-liver-disease (NAFLD) is the result of imbalances in hepatic lipid partitioning and is linked to dietary factors. We demonstrate that conjugated linoleic acid (CLA) when given to mice as a dietary supplement, induced an enlarged liver, hepatic steatosis, and increased
Anthony R Soltis et al.
Scientific reports, 7(1), 174-174 (2017-03-12)
Diet plays a crucial role in shaping human health and disease. Diets promoting obesity and insulin resistance can lead to severe metabolic diseases, while calorie-restricted (CR) diets can improve health and extend lifespan. In this work, we fed mice either
Ning Jia et al.
Nutrition & metabolism, 15, 86-86 (2018-12-18)
Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) is a chronic and progressive liver disease with an increased risk of morbidity and mortality. However, so far no specific pharmacotherapy has been approved. Gynostemma pentaphylla (Thunb.) Makino (GP) is a traditional Chinese medicine that is
Malin Tordis Meyer et al.
International journal of molecular sciences, 22(15) (2021-08-08)
Salivary gland cancers are rare but aggressive tumors that have poor prognosis and lack effective cure. Of those, parotid tumors constitute the majority. Functioning as metabolic machinery contributing to cellular redox balance, peroxisomes have emerged as crucial players in tumorigenesis.