certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1003042
蒸気密度
4.65 (vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 114 °C)
詳細
API family: acetaminophen
APIファミリー
acetaminophen, paracetamol
CofA
current certificate can be downloaded
自己発火温度
1004 °F
包装
pkg of 200 mg
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
304 °C (lit.)
mp
113-115 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CC(=O)Nc1ccccc1
InChI
1S/C8H9NO/c1-7(10)9-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H,9,10)
InChI Key
FZERHIULMFGESH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Detection and quantification of paracetamol, phenylephrine hydrochloride, and paracetamol impurities in pharmaceutical formulations using four chemometric-based spectrophotometric methods
- Simultaneous determination of paracetamol and phenylephrine hydrochloride in the presence of paracetamol-related impurities using capillary zone electrophoresis (CZE) in their combined tablet forms
アナリシスノート
脚注
おすすめ製品
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
321.8 °F - closed cup
引火点(℃)
161 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PHR1530-200MG-PW:
PHR1530-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック