APIファミリー
norfloxacin
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCN1C=C(C(O)=O)C(=O)c2cc(F)c(cc12)N3CCNCC3
InChI
1S/C16H18FN3O3/c1-2-19-9-11(16(22)23)15(21)10-7-12(17)14(8-13(10)19)20-5-3-18-4-6-20/h7-9,18H,2-6H2,1H3,(H,22,23)
InChI Key
OGJPXUAPXNRGGI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Norfloxacin EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
ノルフロキサシンは DNAジャイレ-ス(トポイソメラ-ゼ)と複合体形成しているDNAがATP誘導的に構造転移を起こすのを阻害することにより、DNA複製を阻害します。
作用機序:細菌DNA複製を阻害します。
抗菌スペクトル:グラム陰性菌。グラム陽性菌に対しては低効果。
作用機序:細菌DNA複製を阻害します。
抗菌スペクトル:グラム陰性菌。グラム陽性菌に対しては低効果。
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
N1230000-1EA:
N1230000:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
The American journal of medicine, 82(6B), 18-21 (1987-06-26)
The pharmacokinetic profile of norfloxacin, an oral fluoroquinolone, is more complex than that of many antibacterial agents. Following administration of a 400-mg dose, peak serum concentrations of 1.5 to 2.0 micrograms/ml are achieved within one to two hours. The drug
Journal of medical microbiology, 63(Pt 2), 195-202 (2013-11-07)
The prevalence of plasmid-mediated quinolone resistance genes [qnr, aac(6')-Ib-cr and qepA] was sought among Enterobacteriaceae strains obtained from the Children's Hospital of Tunis (Tunisia). Non-duplicate isolates (n = 278) with resistance to extended-spectrum cephalosporins and collected in 2003, 2007, 2008 and 2009
European urology, 17 Suppl 1, 13-18 (1990-01-01)
A review of worldwide clinical trials with norfloxacin in the treatment of uncomplicated urinary tract infections (UTIs), as well as our personal experience with 215 assessable patients, is presented. Almost all patients received 400 mg b.i.d. for 3-15 days. Bacteriological
FEMS microbiology letters, 355(2), 124-130 (2014-05-13)
The antimicrobial activity of one 3-hydroxypyridin-4-one (HPO) hexadentate (1) and three HPO hexadentate-based dendrimeric chelators (2-4) was evaluated. They were found to exhibit marked inhibitory effect on the growth of two Gram-positive bacteria and two Gram-negative bacteria. The combination treatment
Bacterial resistance to norfloxacin and other newer quinolones: pattern and prospects.
European journal of cancer & clinical oncology, 24 Suppl 1, S55-S61 (1988-01-01)