certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. C225000
traceable to USP 1136002
APIファミリー
clindamycin
CofA
current certificate can be downloaded
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
-10 to -25°C
InChI
1S/C18H33ClN2O5S.ClH.H2O/c1-5-6-10-7-11(21(3)8-10)17(25)20-12(9(2)19)16-14(23)13(22)15(24)18(26-16)27-4;;/h9-16,18,22-24H,5-8H2,1-4H3,(H,20,25);1H;1H2/t9-,10+,11-,12+,13-,14+,15+,16+,18+;;/m0../s1
InChI Key
KWMXKEGEOADCEQ-WNNJHRBUSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Clindamycin is a common antibiotic drug generally employed for the treatment of infections caused by gram-positive aerobes and both gram-negative and gram-positive anaerobic pathogens.
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR1159-1G:
PHR1159-1G-PW:
この製品を見ている人はこちらもチェック