APIファミリー
clindamycin
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCC[C@@H]1C[C@H](N(C)C1)C(=O)NC([C@H](C)Cl)C2O[C@H](SC)[C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C18H34ClN2O8PS/c1-5-6-10-7-11(21(3)8-10)17(24)20-12(9(2)19)15-13(22)14(23)16(18(28-15)31-4)29-30(25,26)27/h9-16,18,22-23H,5-8H2,1-4H3,(H,20,24)(H2,25,26,27)/t9-,10+,11-,12?,13+,14-,15?,16+,18+/m0/s1
InChI Key
UFUVLHLTWXBHGZ-MWBQRTRKSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Clindamycin Phosphate Gel
- Clindamycin Phosphate Vaginal Cream
- Clindamycin Phosphate Topical Suspension
- Clindamycin Phosphate Vaginal Inserts
- Clindamycin Phosphate Topical Solution
- Clindamycin Injection
生物化学的/生理学的作用
Mode of Action: Inhibits protein synthesis in bacterial by binding the 50s ribosomal subunit.
その他情報
アナリシスノート
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Lact. - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1138008-250MG:
1138008-300MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)