certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. Y0001572
traceable to USP 1044651
APIファミリー
atovaquone
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 500 mg
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC1=C([C@H]2CC[C@@H](CC2)c3ccc(Cl)cc3)C(=O)c4ccccc4C1=O
InChI
1S/C22H19ClO3/c23-16-11-9-14(10-12-16)13-5-7-15(8-6-13)19-20(24)17-3-1-2-4-18(17)21(25)22(19)26/h1-4,9-13,15,26H,5-8H2/t13-,15-
InChI Key
KUCQYCKVKVOKAY-CTYIDZIISA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Atovaquone belongs to the class of naphthoquinones with a broad-spectrum activity against parasitic infections including malaria, toxoplasmosis and Pneumocystis pneumonia. It is a potent antiprotozoal compound which aids in collapsing the mitochondrial membrane potential in a malaria parasite.
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
アナリシスノート
その他情報
脚注
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR1591-500MG-PW:
PHR1591-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック