Merck
Y0001573
システム適合性用アトバコン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
アトバコン, trans-2-[4-(4-クロロフェニル)シクロヘキシル]-3-ヒドロキシ-1,4-ナフタレンジオン, メプロン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H19ClO3
CAS番号:
分子量:
366.84
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
atovaquone
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC1=C([C@H]2CC[C@@H](CC2)c3ccc(Cl)cc3)C(=O)c4ccccc4C1=O
InChI
1S/C22H19ClO3/c23-16-11-9-14(10-12-16)13-5-7-15(8-6-13)19-20(24)17-3-1-2-4-18(17)21(25)22(19)26/h1-4,9-13,15,26H,5-8H2/t13-,15-
InChI Key
KUCQYCKVKVOKAY-CTYIDZIISA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Atovaquone for system suitability EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
アトバコンは、抗原虫性のミトコンドリア電子伝達阻害剤です。抗マラリア薬、抗ニューモシスチス薬であり、トキソプラズマ症の治療にも使用されています。原虫のミトコンドリアタンパク質ユビキノンのアナログであり、ユビキノールの酸化ポケットでシトクロムbとRieske型鉄-硫黄タンパク質との相互作用を介してシトクロムbc(1)複合体を阻害することにより作用します。
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
Y0001573-1EA:
Y0001573:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)