Merck
K-004
Supelco
Ketoconazole solution
2.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H28Cl2N4O4
CAS番号:
分子量:
531.43
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
(Snap-N-Spike®)
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
2.0 mg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
ClC1=C(C=CC(Cl)=C1)[C@@]2(O[C@@H](COC3=CC=C(N4CCN(C(C)=O)CC4)C=C3)CO2)CN5C=NC=C5
InChI
1S/C26H28Cl2N4O4/c1-19(33)31-10-12-32(13-11-31)21-3-5-22(6-4-21)34-15-23-16-35-26(36-23,17-30-9-8-29-18-30)24-7-2-20(27)14-25(24)28/h2-9,14,18,23H,10-13,15-17H2,1H3/t23-,26-/m1/s1
InChI Key
XMAYWYJOQHXEEK-ZEQKJWHPSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Ketoconazole, sold under trade names such as Nizoral®, Sebizole, Ketomed, and Fungarest, is an antifungal drug used in the treatment and prevention of superficial and systemic fungal infections. Ketoconazole is routinely assigned therapeutic drug monitoring due to its high toxicity and narrow therapeutic range. This Certified Spiking Solution® is suitable as starting material for calibrators, controls, or linearity standards for therapeutic drug monitoring or clinical and diagnostic testing of ketoconazole in patient blood, serum, or plasma samples by HPLC or LC-MS/MS.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Nizoral is a registered trademark of Johnson & Johnson
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
K-004-1ML:
K-004-CHK:
K-004-CC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Aik Jiang Lau et al.
Pharmacological research, 100, 64-72 (2015-08-05)
Pregnane X receptor (PXR; NR1I2) is a member of the superfamily of nuclear receptors that regulates the expression of genes involved in various biological processes, including drug transport and biotransformation. In the present study, we investigated the effect of 3-hydroxyflavone