420600
Ketoconazole
An inhibitor of cytochrome P-450 in steroid biosynthesis. An antifungal agent that displays potent anti-metastatic, anti-neoplastic, and anti-psoriatic activities.
別名:
Ketoconazole, cis-1-Acetyl-4-[4-[[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]piperazine, R-41400, CYP17A1 Inhibitor I
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
有効性
26 μM IC50
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
色
off-white
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Clc1c(ccc(c1)Cl)[C@]3(O[C@@H](CO3)COc4ccc(cc4)N5CCN(CC5)C(=O)C)C[n]2cncc2
InChI
1S/C26H28Cl2N4O4/c1-19(33)31-10-12-32(13-11-31)21-3-5-22(6-4-21)34-15-23-16-35-26(36-23,17-30-9-8-29-18-30)24-7-2-20(27)14-25(24)28/h2-9,14,18,23H,10-13,15-17H2,1H3/t23-,26-/m1/s1
InChI Key
XMAYWYJOQHXEEK-ZEQKJWHPSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
5-LO
警告
その他情報
Beetens, J.R., et al. 1986. Biochem. Pharmacol. 35, 883.
Lambert, A., et al. 1986. Biochem. Pharmacol. 35, 3999.
Tucker, W.F.G., and MacNeil, S. 1986. Br. Med. J. 293, 882.
Lelcuk, S., et al. 1984. J. Trauma 24, 393.
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - STOT RE 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
420600-50MG:
420600-MG:
試験成績書(COA)