Merck
Y0001100
システム適合性用イトラコナゾール
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
イトラコナゾール, R51211, オリコナゾール, スポラノックス
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C35H38Cl2N8O4
CAS番号:
分子量:
705.63
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
itraconazole
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCC(C)N1N=CN(C1=O)c2ccc(cc2)N3CCN(CC3)c4ccc(OCC5COC(Cn6cncn6)(O5)c7ccc(Cl)cc7Cl)cc4
InChI
1S/C35H38Cl2N8O4/c1-3-25(2)45-34(46)44(24-40-45)29-7-5-27(6-8-29)41-14-16-42(17-15-41)28-9-11-30(12-10-28)47-19-31-20-48-35(49-31,21-43-23-38-22-39-43)32-13-4-26(36)18-33(32)37/h4-13,18,22-25,31H,3,14-17,19-21H2,1-2H3
InChI Key
VHVPQPYKVGDNFY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Itraconazole for system suitability EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
イトラコナゾールは、シトクロムP-450依存酵素を阻害する結果、エルゴステロールの合成が阻害されます。 これは、ラノステロールをエルゴステロールに変換するのに必要なシトクロムP-450酵素である14-αデメチラーゼとの相互作用によってそれを行います。エルゴステロールは真菌細胞膜に極めて重要な成分です。 したがって、その阻害作用によって細胞透過性が上昇し、細胞内含有物が漏出します。 イトラコナゾールはまた内因性呼吸を阻害し、膜リン脂質と相互作用し、酵母菌から菌糸形への変換を阻害し、プリン取り込みを阻害し、トリグリセリドとリン脂質の生合成機能を弱体化させます。
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
Y0001100-1EA:
Y0001100:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Gabriele Sass et al.
The American journal of tropical medicine and hygiene, 101(2), 383-391 (2019-06-21)
Trypanosoma cruzi is the etiologic agent of Chagas disease (CD), which can result in severe cardiomyopathy. Trypanosoma cruzi is endemic to the Americas, and of particular importance in Latin America. In the United States and other non-endemic countries, rising case
C H W Koks et al.
Pharmacological research, 46(2), 195-201 (2002-09-11)
The clinical pharmacology of itraconazole is presented in relation to its use in the treatment of fluconazole-resistant oropharyngeal candidosis. The oral solution is a new formulation of itraconazole in which itraconazole is solubilised with the use of cyclodextrin. This formulation
Anil Kumar et al.
The American journal of tropical medicine and hygiene, 90(4), 735-739 (2014-02-05)
Systemic endemic mycoses, such as blastomycosis, are rare in Asia and have been reported as health risks among travelers who visit or reside in an endemic area. Adrenal involvement is rarely seen in blastomycosis and has never been reported from
Ming Yao et al.
Biomedical chromatography : BMC, 23(7), 677-691 (2009-03-25)
Itraconazole represents an important therapeutic option for the treatment of fungal infections. Itraconazole undergoes rapid metabolism to form hydroxyitraconazole, which also contributes to the anti-fungal activity exhibited by the parent compound. Since both itraconazole and hydroxyitraconazole are effective inhibitors of
Jodi Lestner et al.
Expert opinion on drug metabolism & toxicology, 9(7), 911-926 (2013-05-07)
Fungal infections are a major source of global morbidity and mortality. Itraconazole is a triazole antifungal agent that is widely used for the prevention and treatment of fungal infection. While newer antifungal agents are now available, itraconazole is an orally