Merck
A5605
Sigma-Aldrich
ベジル酸アムロジピン
≥98% (HPLC)
別名:
2-[(2-アミノエトキシ)-メチル]-4-(2-クロロフェニル)-1,4-ジヒドロ-6-メチル-3,5-ピリジンジカルボン酸 3-エチル 5-メチルエステル ベンゼンスルホン酸塩, ノルバスク
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H25ClN2O5 · C6H5SO3H
CAS番号:
分子量:
567.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
white
溶解性
DMSO: ≥20 mg/mL
SMILES記法
OS(=O)(=O)c1ccccc1.CCOC(=O)C2=C(COCCN)NC(C)=C(C2c3ccccc3Cl)C(=O)OC
InChI
1S/C20H25ClN2O5.C6H6O3S/c1-4-28-20(25)18-15(11-27-10-9-22)23-12(2)16(19(24)26-3)17(18)13-7-5-6-8-14(13)21;7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h5-8,17,23H,4,9-11,22H2,1-3H3;1-5H,(H,7,8,9)
InChI Key
ZPBWCRDSRKPIDG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
アムロジピンベシレートは、狭心症および高血圧の治療に使用できる可能性があるL型カルシウムチャネル遮断薬です。アムロジピンはまた、ヒト類表皮がんA431細胞の成長を阻害し、雄ラットでの繁殖防止に効力を発揮します。
生物化学的/生理学的作用
アムロジピンは、L型カルシウムチャネルのブロッカ-です。アムロジピンは心臓血管薬に分類されており、CaV1あるいはL型の電位依存性カルシウムチャネルに作用します。また、アムロジピンには血圧降下作用や抗狭心作用があります。主として活性があるのは(-)-異性体です。アムロジピンはヒト類表皮癌由来A431細胞の増殖を阻害するとともに、雄性ラットで生殖機能を抑制する作用があります。
特徴および利点
この化合物は受容体の分類とシグナル伝達のハンドブックのカルシウムチャネルのページで取り上げられています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、ここをクリックしてください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A5605-BULK:
A5605-50MG:
A5605-VAR:
A5605-10MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Dean J Kereiakes et al.
Journal of clinical hypertension (Greenwich, Conn.), 14(3), 149-157 (2012-03-01)
J Clin Hypertens (Greenwich). 2012;14:149-157. ©2012 Wiley Periodicals, Inc. Most patients with hypertension require combination therapy in order to achieve blood pressure (BP) goals. This 40-week open-label extension of the 12-week double-blind Triple Therapy With Olmesartan Medoxomil, Amlodipine, and Hydrochlorothiazide
Sheyanth Mohanakumar et al.
Lymphatic research and biology, 18(2), 156-165 (2019-08-21)
Background: The current belief is that the calcium channel blocker (CCB)-induced edema is due to a preferential arterial over
56th EASD Annual Meeting of the European Association for the Study of Diabetes : 21-25 September 2020.
Diabetologia, 63(Suppl 1), 1-485 (2020-08-26)
Emanuele Muraca et al.
Diabetes/metabolism research and reviews, 37(3), e3389-e3389 (2020-08-02)
Hypothalamus-pituitary-adrenal (HPA) axis hyperactivity was suggested to be associated with the metabolic syndrome (MS), obesity and diabetes. The aim of this study was to test whether hypercortisolism was associated with altered glucose homeostasis and insulin resistance, hypertension and dyslipidemia in
L-type calcium channel blocker increases VEGF concentrations in retinal cells and human serum.
Kumar, et al.
PLoS ONE, 18, e0284364-e0284364 (2023)
資料
We offers many products related to calcium channels for your research needs.
Chromatograms
application for HPLC