SML0946
Lacidipine
≥98% (HPLC)
別名:
3,5-Diethyl 4-{2-[(1E)-3-(tert-butoxy)-3-oxoprop-1-en-1-yl]phenyl}-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, 4-[2-[(1E)-3-(1,1-Dimethylethoxy)-3-oxo-1-propen-1-yl]phenyl]-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylic acid 3,5-diethyl ester, CID 5311217, GR-43659X, GX-1048
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 20 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N1C(=C(C(C(=C1C)C(=O)OCC)c2c(cccc2)\C=C\C(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OCC)C
InChI
1S/C26H33NO6/c1-8-31-24(29)21-16(3)27-17(4)22(25(30)32-9-2)23(21)19-13-11-10-12-18(19)14-15-20(28)33-26(5,6)7/h10-15,23,27H,8-9H2,1-7H3/b15-14+
InChI Key
GKQPCPXONLDCMU-CCEZHUSRSA-N
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0946-VAR:
SML0946-BULK:
SML0946-10MG:
SML0946-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)