Merck
N149
Sigma-Aldrich
ニモジピン
別名:
1,4-ジヒドロ-2,6-ジメチル-4-(3-ニトロフェニル)-3,5-ピリジンジカルボン酸 2-メトキシエチル1-メチルエチルエステル, イソプロピル2-メトキシエチル1,4-ジヒドロ-2,6-ジメチル-4-(m-ニトロフェニル)-3,5-ピリジンジカルボキシレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H26N2O7
CAS番号:
分子量:
418.44
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥98% (HPLC)
品質水準
形状
powder
off-white to yellow
溶解性
methanol: 62.5 mg/mL
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: insoluble
H2O: insoluble
オーガナイザー
Bayer
SMILES記法
COCCOC(=O)C1=C(C)NC(C)=C(C1c2cccc(c2)[N+]([O-])=O)C(=O)OC(C)C
InChI
1S/C21H26N2O7/c1-12(2)30-21(25)18-14(4)22-13(3)17(20(24)29-10-9-28-5)19(18)15-7-6-8-16(11-15)23(26)27/h6-8,11-12,19,22H,9-10H2,1-5H3
InChI Key
UIAGMCDKSXEBJQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ニモジピンは、次のように使用されています。
  • L型カルシウムチャネル(LTCC)阻害剤として、振動切片での神経保護活性を評価するため
  • 標準として、高速液体クロマトグラフィー(HPLC)によるキラル薬物のエナンチオ分離において
  • 脊椎電圧逃避の測定のための薬理学的研究において
生物化学的/生理学的作用
ニモジピンは、ドーパミン作動性黒質ニューロンの生存を促進します。
ニモジピンは、強力なL型Ca2+チャネル拮抗薬です。
特徴および利点
この化合物はバイエル社によって開発されました。製薬会社が開発したその他の化合物と、認可された医薬品/医薬品候補のリストを閲覧するには、ここをクリックしてください。
この化合物はHandbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類およびシグナル伝達ハンドブック)のCalcium Channels(カルシウムチャネル)のページに記載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、こちらをクリックしてください
注意
光感受性
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
N149-500MG:
N149-BULK:
N149-VAR:
N149-100MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Yuri C Martins et al.
Malaria journal, 12, 138-138 (2013-04-27)
Human cerebral malaria (HCM) is a life-threatening complication caused by Plasmodium falciparum infection that continues to be a major global health problem despite optimal anti-malarial treatment. In the experimental model of cerebral malaria (ECM) by Plasmodium berghei ANKA, bolus administration
Dendritic spines prevent synaptic voltage clamp
Beaulieu-Laroche L and Harnett MT
Neuron, 97(1), 75-82 (2018)
Ester Ponzetto et al.
Journal of neurosurgery, 119(5), 1125-1128 (2013-08-27)
The authors describe a rare case of central auditory dysfunction induced by cerebral vasospasm after aneurysmal subarachnoid hemorrhage (SAH). A 55-year-old woman who was admitted after aneurysmal SAH developed cerebral vasospasm on Day 3 affecting mainly the right middle cerebral
Mervyn D I Vergouwen et al.
The Lancet. Neurology, 5(12), 1029-1032 (2006-11-18)
Despite several randomised controlled trials, there is still much debate whether nimodipine improves outcome in patients with traumatic subarachnoid haemorrhage. A 2003 Cochrane review reported improved outcome with nimodipine in these patients; however, because the results of Head Injury Trial
Karen F S Bell et al.
Journal of neurochemistry, 126(2), 274-287 (2013-02-01)
NMDA-type glutamate receptors mediate both trophic and excitotoxic signalling in CNS neurons. We have previously shown that blocking NMDAR- post-synaptic density-95 (PSD95) interactions provides significant protection from excitotoxicity and in vivo ischaemia; however, the mechanism of neuroprotection is unclear. Here