Y0001511
グリベンクラミド
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
5-クロロ-N-[4-(シクロヘキシルウレイドスルホニル)フェネチル]-2-メトキシベンズアミド, N-p-[2-(5-クロロ-2-メトキシベンズアミド)エチル]ベンゼンスルホニル-N′-シクロヘキシル尿素, グリブリド
About This Item
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
glibenclamide
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1ccc(Cl)cc1C(=O)NCCc2ccc(cc2)S(=O)(=O)NC(=O)NC3CCCCC3
InChI
1S/C23H28ClN3O5S/c1-32-21-12-9-17(24)15-20(21)22(28)25-14-13-16-7-10-19(11-8-16)33(30,31)27-23(29)26-18-5-3-2-4-6-18/h7-12,15,18H,2-6,13-14H2,1H3,(H,25,28)(H2,26,27,29)
InChI Key
ZNNLBTZKUZBEKO-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... ABCC8(6833) , KCNJ11(3767)
その他情報
関連製品
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
Y0001511:
Y0001511-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック