安全性情報
8.00421
Sigma-Aldrich
4-Aminophenol
for synthesis
別名:
4-Aminophenol, 4-Hydroxyaniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
4-(NH2)C6H4OH
CAS番号:
分子量:
109.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
204-616-2
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.4 hPa ( 110 °C)
品質水準
形状
solid
自己発火温度
>250 °C
有効性
375 mg/kg LD50, oral (Rat)
>10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
284 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
190 °C
転移温度
flash point 195 °C
溶解性
16 g/L
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C6H7NO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H,7H2
InChI Key
PLIKAWJENQZMHA-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
<ul>
<li><strong><strong>Advances in photothermal and plasmonic catalysis:</strong></strong> 4-Aminophenol is commonly used as a vital chemical precursor in the manufacturing of preservatives, drugs, desiccants and photographic developers (Li et al., 2024).</li>
</ul>
アナリシスノート
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation markHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Kidney
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4