Merck
1123000
USP
(±)-クロルフェニラミン マレイン酸塩
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
(±)-Chlorpheniramine maleate salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H19ClN2 · C4H4O4
CAS番号:
分子量:
390.86
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
chlorpheniramine
メーカー/製品名
USP
mp
130-135 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
CN(C)CCC(C1=CC=C(Cl)C=C1)C2=NC=CC=C2.O=C(/C=C\C(O)=O)O
InChI
1S/C16H19ClN2.C4H4O4/c1-19(2)12-10-15(16-5-3-4-11-18-16)13-6-8-14(17)9-7-13;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-9,11,15H,10,12H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
InChI Key
DBAKFASWICGISY-BTJKTKAUSA-N
遺伝子情報
human ... HRH1(3269)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Chlorpheniramine maleate USP Reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Chlorpheniramine Maleate Tablets
  • Chlorpheniramine Maleate Oral Solution
  • Chlorpheniramine Maleate Extended-Release Capsules
  • Chlorpheniramine Maleate and Pseudoephedrine Hydrochloride Oral Solution
  • Acetaminophen, Chlorpheniramine Maleate, and Dextromethorphan Hydrobromide Tablets
  • Chlorpheniramine Maleate and Pseudoephedrine Hydrochloride Extended-Release Capsules
  • Penicillin G Procaine, Dihydrostreptomycin Sulfate, Chlorpheniramine Maleate, and Dexamethasone Injectable Suspension
生物化学的/生理学的作用
H1ヒスタミンレセプタ-アンタゴニスト。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1123000-125MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 8
1 of 8
Juan José Saez et al.
Cells, 10(2) (2021-02-13)
LAT is an important player of the signaling cascade induced by TCR activation. This adapter molecule is present at the plasma membrane of T lymphocytes and more abundantly in intracellular compartments. Upon T cell activation the intracellular pool of LAT
L Canto-de-Souza et al.
Neuroscience letters, 587, 11-16 (2014-12-20)
Several findings have pointed to the role of histaminergic neurotransmission in the modulation of anxiety-like behaviors and emotional memory. The elevated plus-maze (EPM) test has been widely used to investigate the process of anxiety and also has been used to
Cheryl C Y Loh et al.
PloS one, 9(10), e110800-e110800 (2014-10-25)
Chloroquine was a cheap, extremely effective drug against Plasmodium falciparum until resistance arose. One approach to reversing resistance is the inhibition of chloroquine efflux from its site of action, the parasite digestive vacuole. Chloroquine accumulation studies have traditionally relied on
Hao Lou et al.
Drug development and industrial pharmacy, 40(7), 910-918 (2013-04-30)
To mask the bitterness of Chlorpheniramine Maleate via encapsulating drug into Eudragit EPO microparticles, and then incorporate these microparticles into orally disintegrating films (ODF) and orally disintegrating tablets (ODT) for pediatric uses. Spray drying of water-in-oil emulsion was utilized to
Shigeru Hishinuma et al.
Biochemical pharmacology, 91(2), 231-241 (2014-07-30)
Differential binding sites for first- and second-generation antihistamines were indicated on the basis of the crystal structure of human histamine H1 receptors. In this study, we evaluated differences between the thermodynamic driving forces of first- and second-generation antihistamines for human