certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. Y0000437
traceable to USP 1123146
APIファミリー
chlorpheniramine
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 50 mg
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Clc1ccc(cc1)C(CCNC)c2ncccc2.OC(=O)\C=C/C(=O)O
InChI
1S/C15H17ClN2.C4H4O4/c1-17-11-9-14(15-4-2-3-10-18-15)12-5-7-13(16)8-6-12;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-8,10,14,17H,9,11H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
InChI Key
MGNXGZAZRYTQMW-BTJKTKAUSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
関連製品
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR1688-50MG:
PHR1688-50MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック