Merck
1587001
USP
ピリドキシン 塩酸塩
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
PN HCl, アデルミン 塩酸塩, ビタミンB6 塩酸塩, ピリドキソール 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H11NO3 · HCl
CAS番号:
分子量:
205.64
Beilstein:
3632435
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
pyridoxine
メーカー/製品名
USP
mp
214-215 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[H].Cc1ncc(CO)c(CO)c1O
InChI
1S/C8H11NO3.ClH/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5;/h2,10-12H,3-4H2,1H3;1H
InChI Key
ZUFQODAHGAHPFQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Pyridoxine hydrochloride USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Pyridoxine Hydrochloride Tablets
  • Pyridoxine Hydrochloride Injection
  • Water-Soluble Vitamins Tablets
  • Water-Soluble Vitamins Capsules
  • Water-Soluble Vitamins Preparation
  • Oil- and Water-Soluble Vitamins with Minerals Chewable Gels
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
1587001-200MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 9
1 of 9
Pyridoxine Hydrochloride Tablets
United States Pharmacopeia, 30(1), 3784-3784 (2013)
Pyridoxine Hydrochloride
United States Pharmacopeia, 3782-3782 (2020)
Pyridoxine Hydrochloride Injection
United States Pharmacopeia, 32(2), 3783-3783 (2018)
Barbara Plecko et al.
Neurology, 82(16), 1425-1433 (2014-03-25)
To determine whether patients with pyridoxine-responsive seizures but normal biomarkers for antiquitin deficiency and normal sequencing of the ALDH7A1 gene may have PNPO mutations. We sequenced the PNPO gene in 31 patients who fulfilled the above-mentioned criteria. We were able
Pyridoxine or pyridoxal-5'-phosphate for neonatal epilepsy: the distinction just got murkier.
Phillip L Pearl et al.
Neurology, 82(16), 1392-1394 (2014-03-25)