安全性情報
1545500
USP
Polacrilin potassium
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
Polacrilinum kalii, 2-Methyl-2-propenoic acid potassium salt polymer with diethenylbenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
polacrilin
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
InChI
1S/C10H10.C4H6O2.K/c1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-3(2)4(5)6;/h3-8H,1-2H2;1H2,2H3,(H,5,6);/q;;+1/p-1
InChI Key
WVWZXTJUCNEUAE-UHFFFAOYSA-M
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Polacrilin potassium USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
1545500-200MG:
試験成績書(COA)