安全性情報
PHR1694
Supelco
Pyridoxine Impurity B
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
5-(hydroxymethyl)-2,4-dimethylpyridin-3-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
APIファミリー
pyridoxine
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 50 mg
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
詳細
品質管理目的の認定を受けた製品番号医薬品の2次標準は、薬局方の1次標準に対する便利で対費用効果の高い代替品を医薬品研究室と製薬企業に提供します。
アプリケーション
This pharmaceutical secondary standard can also be used as follows:
  • Development of a reversed-phase high-performance liquid chromatographic (RP-HPLC) to determine impurities in metadoxine drug
アナリシスノート
このような2次標準は、入手可能な場合にはUSP、EP、BPの1次標準にマルチトレーサビリティを提供します。
脚注
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAC4467 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR1694-50MG-PW:
PHR1694-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)