Merck
14400
Sigma-Aldrich
ビオチン
≥99.0% (T)
別名:
D-ビオチン, Bios II, ビタミンB7, ビタミンH, 補酵素A
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H16N2O3S
CAS番号:
分子量:
244.31
Beilstein:
86838
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
eCl@ss:
34058011
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
アッセイ
≥99.0% (T)
フォーム
powder
光学活性
[α]20/D +91±2°, c = 1% in 0.1 M NaOH
強熱残分
≤0.1% (as SO4)
損失
≤0.5% loss on drying
colorless to white
mp
229-234 °C
231-233 °C (lit.)
溶解性
alcohol: soluble 80mg/100 ml at 25 °C
water: soluble 22mg/100 ml at 25 °C
0.1 M NaOH: 10 mg/mL at 25 °C, clear, colorless
H2O: very soluble
organic solvents: insoluble
微量陽イオン
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤500 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
アプリケーション
detection
SMILES記法
[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(O)=O)[C@@]1([H])NC(=O)N2
InChI
1S/C10H16N2O3S/c13-8(14)4-2-1-3-7-9-6(5-16-7)11-10(15)12-9/h6-7,9H,1-5H2,(H,13,14)(H2,11,12,15)/t6-,7-,9-/m0/s1
InChI Key
YBJHBAHKTGYVGT-ZKWXMUAHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ビオチンは、全粒穀物、ナッツ、マメ科植物、玄米、卵黄などいくつかの食品で容易に使用できます。正常な腸内細菌叢もこのビタミンを産生します。
アプリケーション
ビオチンは、アビジンをディスプレイするファージの機能性を検査するのに使用されてきました。 またブタ抗ウサギIgG抗体とペルオキシダーゼの標識にも使われてきました。
生物化学的/生理学的作用
ビオチンは、さまざまな代謝経路におけるカルボキシラーゼ酵素の重要な補因子として機能します。ビオチンはケラチン合成を促進するので、毛髪と爪の成長のための栄養補助剤として使用されます。ビオチンが欠乏すると、脱毛症、結膜炎、脂漏性皮膚炎、うつ病、嗜眠、筋緊張低下、および痙攣発作などのいくつかの症状が示されます。
ビタミンHやビタミンB7とも呼ばれるビオチンは、ラットの肝臓、腎臓、大腸、小脳、および心臓でグアニル酸シクラーゼ活性を2~3倍に高める水溶性ビタミンBです。 また、精子の運動性を刺激し、凍結保存されたヒト精子の生存を延長させます。
その他情報
総説;アビジン-ビオチンテクノロジ-;
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
14400-100MG:
14400-1G:
14400-VAR:
14400-BULK:
14400-500MG:
14400-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
H. Katsuki et al.
Antibiotics, Vitamins and Hormones (1977)
Biotin.
P N Murthy et al.
Progress in food & nutrition science, 2(9), 405-455 (1977-01-01)
M. Wilchek and E.A. Bayer, eds.
Methods of Enzymatic Analysis, 184 (1990)
Tiina A Riihimäki et al.
BMC biotechnology, 11, 64-64 (2011-06-11)
Engineered proteins, with non-immunoglobulin scaffolds, have become an important alternative to antibodies in many biotechnical and therapeutic applications. When compared to antibodies, tailored proteins may provide advantageous properties such as a smaller size or a more stable structure. Avidin is
Guruprasad Kalthur et al.
Journal of assisted reproduction and genetics, 29(7), 631-635 (2012-04-25)
To study the effect of supplementing biotin to sperm preparation medium on the motility of frozen-thawed spermatozoa. Semen samples of men attending the University infertility clinic (n = 105) were cryopreserved using glycerol-egg yolk-citrate buffered cryoprotective medium in liquid nitrogen. After a