由来生物
synthetic (organic)
品質水準
認証
meets USP testing specifications
アッセイ
97.5-102.0%
フォーム
powder
色
white
mp
231-233 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(O)=O)[C@@]1([H])NC(=O)N2
InChI
1S/C10H16N2O3S/c13-8(14)4-2-1-3-7-9-6(5-16-7)11-10(15)12-9/h6-7,9H,1-5H2,(H,13,14)(H2,11,12,15)/t6-,7-,9-/m0/s1
InChI Key
YBJHBAHKTGYVGT-ZKWXMUAHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
<li><strong>タンパク質のビオチン化研究:</strong>タンパク質のビオチン化部位の特性評価のための高度な戦略が、ビオチンを使用して開発されています。これにより、生化学研究や薬剤開発に不可欠なタンパク質修飾技術の精度が向上します (Zhu, 2024)。</li>
</ul>
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
B0301-VAR:
B0301-25G:
B0301-BULK:
B0301-5G:
B0301-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Importance and uses of biotin in serum-free eukaryotic, including hybridoma and Chinese Hamster Ovary (CHO) cell, cultures